Merck
490849
Sigma-Aldrich
Terephthalic acid-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
1,4-Benzenedicarboxylic acid-carboxyl-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,4-(13CO2H)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)