Fontos dokumentumok
513474
Luperox® A75FP, Benzoyl peroxide
contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Szinonimák:
Benzoyl peroxide moistened with water, BPO, Benzoyl peroxide, Diacyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Javasolt termékek
product name
Luperox® A75FP, Benzoyl peroxide, 75% remainder water, contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Minőségi szint
Teszt
75%
form
powder
tartalmaz
25 wt. % water as stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
103 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?