Fontos dokumentumok
759597
4,4′-Stilbenedicarboxylic acid
98%
Szinonimák:
4,4′-(1,2-Ethenediyl)bisbenzoic acid, 4,4′-Dicarboxystilbene, Biphenylethene-4,4·-dicarboxylic acid, H2BPEA, H2SDC
Teszt
98%
form
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
400-420 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H12O4/c17-15(18)13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(19)20/h1-10H,(H,17,18)(H,19,20)/b2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBBQDUFLZGOASY-OWOJBTEDSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)