Merck
442119
Sigma-Aldrich
Iridium(III) bromide hydrate
Szinonimák:
Iridium tribromide hydrate, Iridium(3+) tribromide hydrate, Tribromoiridium hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
IrBr3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
431.93 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
crystalline
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iridium
koncentráció
≤43.6% Ir (gravimetric)
SMILES string
O.Br[Ir](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBXXFKPVKJZGJG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.