Merck
334480
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) chloride hydrate
technical grade
Szinonimák:
Iridium tetrachloride hydrate, Tetrachloroiridium hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
lrCl4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.03 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade:
technical grade
Forma:
crystalline
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iridium
koncentráció
48-55% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.