Merck
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Szinonimák:
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na3IrCl6 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
473.90 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
koncentráció
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)