Merck
209007
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Disodium hexachloro iridium(2-) hexahydrate, Iridium(IV) sodium chloride hexahydrate, sodium iridium(IV) chloride hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2IrCl6 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
559.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2Na.6H2O/h6*1H;;;;6*1H2/q;;;;;;+4;2*+1;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZVJPVJIAOOTJU-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jingran Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(26), 8377-8386 (2017-06-18)
A complex reaction mechanism of oxidation of the anti-tubercular prodrug isoniazid (isonicotinic hydrazide, INH) by [IrCl
Xiaolai Zhang
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-17)
Benz(o)hydrazide (BH) is the basic aryl hydrazide; aryl hydrazides have been pursued in the course of drug discovery. Oxidations of BH and phenylacetic hydrazide (PAH) by hexachloroiridate(IV) ([IrCl6]2-) were investigated by use of stopped-flow spectral, rapid spectral scan, RP-HPLC and