Merck
426393
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3-ethylcarbodiimide
99%
Szinonimák:
N-(Ethylcarbonimidoyl)-2-methyl-2-propanamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CN=C=NC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Coupling Reactions
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
137-139 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-5-8-6-9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXTNYCDVWRSOCU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
Reactant for:
  • Guanylation of amines
  • Synthesis of tantalum dimethylamido diamidato and guanidinato complexes for CVD of nitride thin films
  • Preparation of titanium amidinate guanidinate alkylamide complex precursors for HfO2 films
  • Ketene cycloadditions
  • Hydroamination of carbodiimides using group-2-element amides as precatalysts
  • Synthesis of cobalt amidinato derivative complexes for studies involving thermal stability, vapro pressure, vaporization rate and thermal decomposition properties
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)