Merck
93300
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl)amine
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.67
Beilstein:
2087270
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.451
sűrűség
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)