Merck
510645
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
Szinonimák:
(EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18Co
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: cobalt
sűrűség
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 27 Cobalt
Alkalmazás
This metallocene compound may be encapsulated in single walled carbon nanotubes, resulting in a tailored carbon nano structure of specific electronic functionality.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diameter-selective encapsulation of metallocenes in single-walled carbon nanotubes.
Li L-J, et al.
Nature Materials, 4.6, 481-485 (2005)
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.