Merck
510483
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II)
About This Item
Lineáris képlet:
Ni(C5H4C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: nickel
bp
90 °C (lit.)
sűrűség
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ni/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWHXTCKWIVCDGV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 28 Nickel
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.