Merck
499412
Sigma-Aldrich
2-Thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3BrSZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBBMRTYVFOYNIW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
2-Thienylzinc bromide can be used as:
  • A starting material in the synthesis of heteroaryl sulfonamides by reacting with 2,4,6-trichlorophenyl chlorosulfate.
  • A substrate in the synthesis of naphthacenodithiophene derived polymers, which are used in transistor and solar cell devices.
  • An intermediate in the preparation of isoquinoline derived AICARFT inhibitors.
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.78 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of N-(6-Fluoro-1-oxo-1, 2-dihydroisoquinolin-7-yl)-5-[(3 R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl] thiophene-2-sulfonamide (LSN 3213128), a Potent and Selective Nonclassical Antifolate Aminoimidazole-4-carboxamide Ribonucleotide Formyltransferase (AICARFT) Inhibitor Effective at Tumor Suppression in a Cancer Xenograft Model
Fales KR, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 60(23), 9599-9616 (2017)
Naphthacenodithiophene based polymers-new members of the acenodithiophene family exhibiting high mobility and power conversion efficiency
Knall A-C, et al.
Advances in Functional Materials, 26(38), 6961-6969 (2016)
Synthesis of Heteroaryl Sulfonamides from Organozinc Reagents and 2, 4, 6-Trichlorophenyl Chlorosulfate
Colombe JR, et al.
Organic Letters, 17(12), 3170-3173 (2015)