Merck
499404
Sigma-Aldrich
2-Thiazolylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2BrNSZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-6.2 °F
Lobbanási pont (C)
-21.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)