Fontos dokumentumok
499021
(2-Naphthylmethyl)zinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.978 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9.BrH.Zn/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-8H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKDINBHMSAHXCA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- 4-(5,6-dimethoxy-2-(naphthalen-2-ylmethyl)pyridin-3-yl)benzonitrile from 4-(2-bromo-5,6-dimethoxypyridin-3-yl)benzonitrile using Pd catalyst.
- (E)-stilbene, (2,2′-[1,4-phenylenedi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[naphthalene]) from 1,4-benzenedicarboxaldehyde in the presence of Pd catalyst and a silylating agent.
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)