Merck
690066
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2′-bipyridine
97%
Szinonimák:
2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2′-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2′]bipyridinyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
235.08
Beilstein:
130238
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
lumps
Teszt:
≥96.5% (HPLC)
97%
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma
lumps
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands