Merck
498998
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6BrNZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccnc([Zn]Br)c1
InChI
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-2-4-7-5-3-6;;/h2-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHMFWLQZMAULAV-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)