Merck
473723
7-Bromoindole
96%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
41-44 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
7-Bromoindole is a 7-substituted indole derivative. Its synthesis from 7-bromoindole-2-carboxylic acid has been reported. It has been reported to reduce the production of staphyloxanthin in Staphylococcus aureus.
Alkalmazás
7-Bromoindole may be used in the synthesis of the following:
  • indole
  • dyestuffs
  • 8-bromocarboline
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Total synthesis of indoles from Tricholoma species via Bartoli/heteroaryl radical methodologies.
A Dobbs
The Journal of organic chemistry, 66(2), 638-641 (2001-06-30)
Zhiqian Wang et al.
Tetrahedron letters, 53(5), 477-479 (2012-05-01)
A novel MCAP-cycloaddition sequence has been applied to the facile synthesis of β-carboline intermediates to gain rapid access to novel derivatives of yohimbine-like and corynanthe-like compounds that may be easily diversified by cross-coupling reactions and N-derivatizations to generate small compound
The structure of monobrominated ethyl indole-3-carboxylate and the preparation of 7-bromoindole.
Leggetter BE and Brown RK.
Canadian Journal of Chemistry, 38(9), 1467-1471 (1960)
Jin-Hyung Lee et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(10), 4543-4552 (2013-01-16)
Human pathogens can readily develop drug resistance due to the long-term use of antibiotics that mostly inhibit bacterial growth. Unlike antibiotics, antivirulence compounds diminish bacterial virulence without affecting cell viability and thus, may not lead to drug resistance. Staphylococcus aureus
J Y Kim et al.
Letters in applied microbiology, 41(2), 163-168 (2005-07-22)
To establish multicomponent phenol hydroxylases (mPHs) as novel biocatalysts for producing dyestuffs and hydroxyindoles such as 7-hydroxyindole (7-HI) from indole and its derivatives. We have isolated Pseudomonas sp. KL33, which possesses a phenol degradation pathway similar to that found in