Merck
678333
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyridine
85%
Szinonimák:
(2-Pyridinyl)tributylstannane, 2-(Tributyltin)pyridine, 2-Pyridyltri-n-butyltin, Bu3SnPy, Tributyl-2-pyridyltin
About This Item
Lineáris képlet:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
85%
Minőségi szint
Teszt
85%
sűrűség
1.137 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Building block in an efficient, palladium-catalyzed synthesis of 2-pyridylazaazulene, a bidentate ligand showing pH and cationic-metal dependent emission spectra.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)