Merck
694371
Sigma-Aldrich
2-Fluoropropionic acid
97%
Szinonimák:
α-Fluoropropionic acid, (±)-2-Fluoropropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5FO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.383
bp
66-67 °C/30 mmHg
sűrűség
1.181 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
CC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F
Lobbanási pont (C)
82.22 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Junling Li et al.
Nuclear medicine and biology, 42(3), 283-291 (2014-12-30)
Bis(Zn-dipicolylamine (Zn-DPA)) coordination complexes represent a new class of synthetic small molecules that can target anionic phosphatidylserine (PS) in the apoptotic cells with high affinity and specificity. In this study, we labeled Zn-DPA and Cy7-Zn-DPA with different (18)F-prosthetic groups and