Merck
180106
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
50-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1(2(11)12)4(8,9)10/h1H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAEAYTICAPHWJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The behavior of 3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propionic acid was studied using ion-exclusion chromatography.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Abe et al.
Journal of chromatography. A, 884(1-2), 93-103 (2000-08-05)
Ion-exclusion chromatography has been successfully applied to the separation of a number of polyfluorocarboxylic acids. The separation of various mono- and dibasic polyfluorocarboxylic acids having a different alkyl group was investigated using a polymethacrylate-based weakly acidic cation-exchange resin (TSK gel