Fontos dokumentumok
381721
Sodium pentafluoropropionate
98%
Szinonimák:
Pentafluoropropionic acid sodium salt, Perfluoropropionic acid sodium salt
Teszt
98%
form
solid
mp
226-229 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Na/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCWLIHXXYXFUFV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- tributyltin pentafluoropropionate (Bu3SnO2CC2F5)
- trimethyltin pentafluoropropionate
- new o-fluoroalkyl-benzenesulfonamide precursors
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?