Merck
630268
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-ethynylbenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5640 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
sűrűség
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRBJPHPMYOUMJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)