Merck
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
64-67 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)