Fontos dokumentumok
1615138
USP
Sodium trifluoroacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium trifluoroacetate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
205-207 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.49 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare trifluoroacetic acid (TFA) Stock solution to determine the amount of trifluoroacetic acid (TFA) in peptides according to the given below general chapter of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈503.1〉 Trifluoroacetic acid (TFA) in peptides
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)