Fontos dokumentumok
796875
Fluoroacetic acid
95%
Szinonimák:
α-Fluoroacetic acid, Cymonic acid, Fluoroethanoic acid, Gifblaar poison, Monofluoroacetic acid
Teszt
95%
Forma
solid
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
O=C(O)CF
InChI
1S/C2H3FO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEWYKACRFQMRMB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?