Merck
281883
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoroacetate
98%
Szinonimák:
Trifluoroacetic acid potassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
CF3COOK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.11
Beilstein:
3717603
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
140-142 °C (lit.)
sűrűség
1.49 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Potassium trifluoroacetate is used as a versatile chemical reagent in various organic reactions. It can be employed as a source of trifluoroacetyl anion (CF3CO2-) in reactions involving nucleophilic substitution and acylation reactions.
Alkalmazás
Potassium trifluoroacetate can be used as a reagent in trifluoromethylation reactions. It is used to synthesize trifluoromethyl thioethers via iron(II) chloride-catalyzed decarboxylation as well as a subsequent trifluoromethylation of organothiocyanates.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Young H Lim et al.
ACS nano, 9(2), 1995-2008 (2015-01-27)
The development of well-defined polymeric nanoparticles (NPs) as delivery carriers for antimicrobials targeting human infectious diseases requires rational design of the polymer template, an efficient synthetic approach, and fundamental understanding of the developed NPs, e.g., drug loading/release, particle stability, and