Merck
457086
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride-d4
98 atom % D
Szinonimák:
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)