Merck
279331
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[13C](=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDPAWGWELVVRCH-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)