Merck
489530
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2,15N, Glycine-13C2,15N, N-Fmoc
About This Item
Lineáris képlet:
(H15N-Fmoc)13CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDKDFTQNXLHCGO-KBBTWOTBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)