Merck
608092
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
SILAC Amino Acid, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid-13C6,15N, 13C and 15N Labeled L-isoleucine
About This Item
Lineáris képlet:
13C2H513CH(13CH3)13CH(15NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Általános leírás
L-isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
Alkalmazás
L-Isoleucine-13C6,15N is used in the immunocapture isotope dilution mass spectrometry (IC-IDMS) to evaluate the suitability of the underlying monoclonal andpolyclonal antibodies (mAbs and pAbs) for new vaccine quantification.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carrie L Pierce et al.
Vaccine, 35(37), 5011-5018 (2017-08-05)
As a result of recent advances in mass spectrometry-based protein quantitation methods, these techniques are now poised to play a critical role in rapid formulation of pandemic influenza vaccines. Analytical techniques that have been developed and validated on seasonal influenza