Fontos dokumentumok
339725
Chloromethane solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Szinonimák:
Methyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
1.0 M in tert-butyl methyl ether
szennyeződések
<0.005% water
sűrűség
0.765 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
javasolt
szeptum bemeneti adapter
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-29.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?