Merck
59229
Sigma-Aldrich
Isophytol
≥97.0%
Szinonimák:
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H40O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.53
Beilstein:
1783243
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
bp
309 °C (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
343.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)