Merck
487953
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
10 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
15NH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
18.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
0.6 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
10 atom % 15N
Teszt
99% (CP)
molekulatömeg
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
10 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 114 psig for 10 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Figyelmeztetés
Danger-Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)