Merck
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
97 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9D17HNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
for ESR-spectroscopy
Minőségi szint
izotóptisztaság
97 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
mp
69-71 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+17
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)