Fontos dokumentumok
382000
4-Carboxy-TEMPO, free radical
97%
Szinonimák:
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Carboxy-TEMPO
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
mp
185-189 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C(O)=O
InChI
1S/C10H18NO3/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11(9)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYQGCJQJIOARKD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)