Merck
488518
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
Cl13CH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
sűrűség
1.613 g/mL
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
258.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
126 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)