Fontos dokumentumok
48660
Lauryl gallate
antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
Dodecyl gallate
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
solid
mp
94-97 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Properties of artificial phospholipid membranes containing lauryl gallate or cholesterol: This study explores how lauryl gallate affects membrane structure, impacting its biological functions (Jurak et al., 2018).
- Potential of Lauryl Gallate as Stability and Recyclability Improver of Poly (Butylene succinate-co-adipate): Lauryl gallate enhances the stability and recyclability of polyesters, important for sustainable materials (Rossi et al., 2024).
- Lauryl Gallate Activity and Streptococcus mutans: The study evaluates the antibacterial effects of lauryl gallate against Streptococcus mutans, showing significant biofilm reduction and gene expression impact (Gabe et al., 2020).
- Dodecyl gallate as a pro-ecological antioxidant for food packing materials: This research investigates the use of lauryl gallate as a green antioxidant, enhancing the age-resistance of food packaging (Masek et al., 2014).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?