Merck
PHL83080
Ethyl gallate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Lineáris képlet:
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.17
Beilstein:
2116014
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)