Merck
Y0000365
Dodecyl gallate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H30O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
338.44
Beilstein:
2701981
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dodecyl gallate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
94-97 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Dodecyl gallate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B M Hausen et al.
Contact dermatitis, 26(4), 253-258 (1992-04-01)
8 alkyl gallates, including the widely used antioxidants propyl, octyl, and dodecyl (= lauryl) gallate, have been subjected to experimental sensitization in guinea pigs. Using a modern sensitization procedure, the results showed that all gallates are moderate to strong contact