Fontos dokumentumok
8.42649
Sigma-Aldrich
Gallic acid
anhydrous, for synthesis
Szinonimák:
Gallic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-749-9
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (acidimetric)
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(anhydrous) for synthesis
Alkalmazás
  • Gallic acid in tumor-targeted therapy: A study described the use of gallic acid-loaded HFZIF-8 nanoparticles for enhanced tumor-targeted delivery and thermal-catalytic therapy, showcasing potential applications in cancer treatment strategies (Yang et al., 2024).
  • Gallic acid in industrial processes: Research highlighted the integration of gallic acid within porous sponges for efficient dye adsorption and emulsion separation, indicating its utility in environmental and industrial applications (Yan et al., 2024).
  • Gallic acid in extraction processes: The use of gallic acid was explored in the ultrasound-assisted extraction of bioactive pigments from Spirulina platensis, employing natural deep eutectic solvents to enhance extraction efficiency and safety (Martins et al., 2023).
  • Gallic acid in self-healing materials: A novel study developed a self-healing hydrogel using gallic acid and carboxymethyl cellulose, triggered by Fe(3+) coordination cross-linking, demonstrating innovative applications in materials science (Yang et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1