Fontos dokumentumok
398225
Gallic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.01% insolubles
izzítási maradék
≤0.005%
mp
252 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)