Merck
444960
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 methacrylate-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
Methyl methacrylate-d8
About This Item
Lineáris képlet:
D2C=C(CD3)CO2CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
1.011 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li Zhou et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(23), 4464-4474 (2017-05-13)
Two different experimental methods (relative rate and absolute rate methods) were used to measure the rate coefficients for the reactions of NO