Merck
486159
Sigma-Aldrich
Propionic acid-3,3,3-d3
99 atom % D
Szinonimák:
Propanoic acid-3,3,3-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)