Merck
632007
Sigma-Aldrich
Isobutyric-d7 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
2-Methylpropionic-d7 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CD(CD3)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
sűrűség
1.024 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i1D3,2D3,3D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNPFQTWMSNSAP-YYWVXINBSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhesi Zhu et al.
Nucleic acids research, 49(1), 177-189 (2020-12-15)
Short-chain acylations of lysine residues in eukaryotic proteins are recognized as essential posttranslational chemical modifications (PTMs) that regulate cellular processes from transcription, cell cycle, metabolism, to signal transduction. Lysine butyrylation was initially discovered as a normal straight chain butyrylation (Knbu).