Merck
493201
Sigma-Aldrich
Valeric-d9 acid
98 atom % D
Szinonimák:
Pentanoic-d9 acid
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.4076 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQPDZGIKBAWPEJ-YNSOAAEFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)