07-606
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Géninformáció
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Immunological Signaling
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PHOS-JAK2 (TYR1007/1008) on 10 ug of Pervanadate treated L6 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human ovarian cancer cells, GM-CSF-treated TF-1 cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1