Merck
484229
Sigma-Aldrich
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Szinonimák:
DOWANOL® TPnB
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)