Fontos dokumentumok
203351
Germanium
powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
ellenállás
53 Ω-cm, 20°C
részecskeméret
−100 mesh
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
sűrűség
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ge]
InChI
1S/Ge
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?