Merck
483370
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Toward an iron (II) spin-crossover grafted phosphazene polymer
Davidson RJ, et al.
Inorganic Chemistry, 51(15), 8307-8316 (2012)
Synthesis of 4?-substituted 2, 2?: 6?, 2 ?-terpyridines via a Mitsunobu reaction
Hovinen J
Tetrahedron Letters, 45(29), 5707-5709 (2004)