Fontos dokumentumok
405868
4′-Chloro-2,2′:6′,2′′-terpyridine
99%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-150 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- mono- and bis-terpyridines
- bis-hydroxy-functionalized terpyridine cadmium(II) complex and a fullerene derivative
- 4-functionalized 2,2´:6´,2´´-terpyridines, building blocks for novel supramolecular structures, such as double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)